Stampa…
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 29 EUR
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22573041
CAS Number: 380225-68-3