Stampa…
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR400083-1G OR400083-25G OR400083-5G
APOSOR400083-1GEA 65.5 EUR
APOSOR400083-1G APOSOR400083-25G APOSOR400083-5G
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800732
CAS Number: 31786-45-5