Stampa…
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834663
CAS Number: 10401-18-0