Stampa…
6-Bromo-o-anisaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxybenzaldehyde
OR400072-1G OR400072-250MG
APOSOR400072-1GEA 115 EUR
APOSOR400072-1G APOSOR400072-250MG
6-Bromo-o-anisaldehyde
6-Bromo-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059232
CAS Number: 126712-07-0