Stampa…
Methyl-4-bromosalicylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-hydroxybenzoate
OR400066-1G OR400066-5G OR400066-25G
APOSOR400066-1GEA 14.7 EUR
APOSOR400066-1G APOSOR400066-5G APOSOR400066-25G
Methyl-4-bromosalicylate
Methyl-4-bromosalicylate
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,0434 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780736
CAS Number: 22717-56-2