Stampa…
5,6-Dihydroxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40006-1G OR40006-5G
APOSOR40006-1GEA 179 EUR
APOSOR40006-1G APOSOR40006-5G
5,6-Dihydroxyindole 98%
5,6-Dihydroxyindole
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798933
CAS Number: 3131-52-0
EINECS: 412-130-9