(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₆BrClO₂ Peso molecolare: 249.4900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09032951 CAS Number: 52864-56-9 |