2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR400055-1G
OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA
69.6
EUR
APOSOR400055-1G
APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula:
C₈H₆N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035891 CAS Number: 10496-75-0 |