Stampa…

7-Bromobenzofuran-3(2H)-one

Fornitore: Apollo Scientific

OR400051-1G OR400051-250MG
APOSOR400051-1GEA 277 EUR
APOSOR400051-1G APOSOR400051-250MG
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03160589
CAS Number: 519018-52-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR