Stampa…
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-O-anisaldehyde
OR400049-1G OR400049-5G
APOSOR400049-1GEA 61.1 EUR
APOSOR400049-1G APOSOR400049-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093683
CAS Number: 25016-02-8