Stampa…
3-Bromoisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400020-1G OR400020-5G OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400020-1G APOSOR400020-5G APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Formula: C₈H₄BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738735
CAS Number: 331646-98-1