Stampa…
4-Nitroisatoic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400019-1G OR400019-5G OR400019-10G
APOSOR400019-1GEA 14.7 EUR
APOSOR400019-1G APOSOR400019-5G APOSOR400019-10G
4-Nitroisatoic anhydride 95%
4-Nitroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄N₂O₅
Peso molecolare: 208,13 g/mol
Punto di fusione: 253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798220
CAS Number: 63480-10-4