Stampa…
4-Methylisatoic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 105 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426400
CAS Number: 63480-11-5