Stampa…
4-Chloroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400016-25G OR400016-5G
APOSOR400016-25GEA 165 EUR
APOSOR400016-25G APOSOR400016-5G
4-Chloroisatoic anhydride
4-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
Peso molecolare: 197,58 g/mol
Punto di fusione: 255…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090431
CAS Number: 40928-13-0