Stampa…
4-Bromoisatoic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 56.8 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
4-Bromoisatoic anhydride 97%
4-Bromoisatoic anhydride
Formula: C₈H₄BrNO₃
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Punto di fusione: 256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113115
CAS Number: 76561-16-5