Stampa…
3-Chloroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400010-1G OR400010-5G OR400010-25G
APOSOR400010-1GEA 48 EUR
APOSOR400010-1G APOSOR400010-5G APOSOR400010-25G
3-Chloroisatoic anhydride
3-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809785
CAS Number: 63497-60-9