Stampa…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40-1G OR40-250MG
APOSOR40-1GEA 154 EUR
APOSOR40-1G APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091527
CAS Number: 154257-70-2