Stampa…
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR39999-10G OR39999-5G
APOSOR39999-10GEA 130 EUR
APOSOR39999-10G APOSOR39999-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂NO₄
Peso molecolare: 236,0100 g/mol
Punto di fusione: 152…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075422
CAS Number: 55775-97-8