Stampa…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 78.3 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid propanediol cyclic ester
Formula: C₁₂H₁₅BO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659932
CAS Number: 850567-60-1