Stampa…
4-Bromo-2-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
OR399021-25G OR399021-5G
APOSOR399021-25GEA 65.4 EUR
APOSOR399021-25G APOSOR399021-5G
4-Bromo-2-chloroanisole
4-Bromo-2-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128076
CAS Number: 50638-47-6