Stampa…
2-Chloro-p-cresol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
OR399012-5G OR399012-1G OR399012-10G
APOSOR399012-5GEA 65.5 EUR
APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G APOSOR399012-10G
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070639
CAS Number: 6640-27-3
UN: 2669
ADR: 6.1,II