Stampa…
3-Bromo-5-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR399011-250MG OR399011-1G OR399011-5G
APOSOR399011-250MGEA 24.4 EUR
APOSOR399011-250MG APOSOR399011-1G APOSOR399011-5G
3-Bromo-5-methoxyphenol 97%
3-Bromo-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405420
CAS Number: 855400-66-7