Stampa…
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399010-100G OR399010-25G OR399010-5G
APOSOR399010-100GEA 0 EUR
APOSOR399010-100G APOSOR399010-25G APOSOR399010-5G
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
3-Bromo-4-methoxyphenol
Formula: C7H7BrO2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11054143
CAS Number: 17332-12-6