Stampa…
2-Bromo-5-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Brom-3-hydroxyanisole
OR399007-10G OR399007-5G
APOSOR399007-10GEA 104 EUR
APOSOR399007-10G APOSOR399007-5G
2-Bromo-5-methoxyphenol 98%
2-Bromo-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03428523
CAS Number: 63604-94-4