Stampa…
5-Bromo-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA 120 EUR
APOSOR399005-10G APOSOR399005-5G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038281
CAS Number: 74204-00-5