Stampa…
3-Bromo-5-chlorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399004-10G OR399004-25G
APOSOR399004-10GEA 87.3 EUR
APOSOR399004-10G APOSOR399004-25G
3-Bromo-5-chlorophenol 97%
3-Bromo-5-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Peso molecolare: 207,45 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07780676
CAS Number: 56962-04-0