Stampa…
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 EUR
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Punto di fusione: 150…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007383
CAS Number: 104-03-0
EINECS: 203-168-5