(2-Nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Peso molecolare: 181.15 g/mol Punto di fusione: 137…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007190 CAS Number: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |