Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₅S
Peso molecolare: 245,0600 g/mol
Punto di fusione: 278…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363750
CAS Number: 850568-77-3