3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ Punto di fusione: 224…230 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04115692 CAS Number: 723282-09-5 |