Stampa…
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Butylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3980-1G OR3980-5G
APOSOR3980-1GEA 126 EUR
APOSOR3980-1G APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Peso molecolare: 221,06 g/mol
Punto di fusione: 216…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115691
CAS Number: 397843-70-8