3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04115684 CAS Number: 237413-05-7 |