Stampa…
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR3976-1G OR3976-5G
APOSOR3976-1GEA 85.8 EUR
APOSOR3976-1G APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 219,0500 g/mol
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115685
CAS Number: 723281-53-6