Stampa…
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.6 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Punto di fusione: 69…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052198
CAS Number: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8,II