Stampa…
2-Cloro-p-toluensolfocloruro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chlor-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-Chloro-p-toluenesulphochloride, 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3971-100G OR3971-25G OR3971-5G
APOSOR3971-100GEA 442 EUR
APOSOR3971-100G APOSOR3971-25G APOSOR3971-5G
2-Cloro-p-toluensolfocloruro 98%
2-Cloro-p-toluensolfocloruro
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Peso molecolare: 225,09 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/0,05mmHg
Punto di fusione: 34…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203987
CAS Number: 42413-03-6
UN: 3261
ADR: 8,II