Stampa…
Paracetamolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 575 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamolo 98%
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5