Stampa…
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
OR3955-1G OR3955-5G
APOSOR3955-1GEA 149 EUR
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₄
Peso molecolare: 194,98 g/mol
Punto di fusione: 130…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115670
CAS Number: 850568-17-1