4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3953-1G
OR3953-5G
OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA
81.2
EUR
APOSOR3953-1G
APOSOR3953-5G
APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₉BO₄ Punto di fusione: 222…224 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01075704 CAS Number: 159896-15-8 |