Stampa…
5-Nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3952-100G OR3952-10G OR3952-25G
APOSOR3952-100GEA 71.3 EUR
APOSOR3952-100G APOSOR3952-10G APOSOR3952-25G
5-Nitroquinoline
5-Nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006790
CAS Number: 607-34-1
EINECS: 210-134-3