Stampa…
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Cyanoprop-2-yl)benzeneboronic acid, 2-(4-Boronophenyl)-2-methylpropanenitrile
OR3950-100MG OR3950-5G
APOSOR3950-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR3950-100MG APOSOR3950-5G
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1-Cyano-1-methylethyl)phenyl]boronic acid
Formula: C₁₀H₁₂BNO₂
Peso molecolare: 189,02 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659832
CAS Number: 850568-67-1