Stampa…
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 49.5 EUR
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 172,66 g/mol
Punto di fusione: 205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013382
CAS Number: 56737-78-1