Stampa…
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminosulphonyl)benzeneboronic acid, 3-Sulphamoylbenzeneboronic acid
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 1320 EUR
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
Peso molecolare: 201,00 g/mol
Punto di fusione: 260…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659840
CAS Number: 850568-74-0