Stampa…
2-Isopropoxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropoxybenzeneboronic acid, (2-Isopropoxyphenyl)boronic acid
OR3944-10G OR3944-1G
APOSOR3944-10GEA 137 EUR
APOSOR3944-10G APOSOR3944-1G
2-Isopropoxyphenylboronic acid 95%
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,01 g/mol
Punto di fusione: 30…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03427050
CAS Number: 138008-97-6