3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Punto di ebollizione: 199 °C Punto di fusione: 76…81 °C Densità: 1,075 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03701512 CAS Number: 216485-86-8 |