Stampa…
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 352 EUR
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formula: C₁₀H₁₃BO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659935
CAS Number: 163517-56-4