Stampa…
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3934-1G OR3934-250MG
APOSOR3934-1GEA 172 EUR
APOSOR3934-1G APOSOR3934-250MG
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219865
CAS Number: 20896-23-5