5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3930-1G
OR3930-500MG
APOSOR3930-1GEA
139
EUR
APOSOR3930-1G
APOSOR3930-500MG
5,7-Dichloro-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-4-quinolinol
Formula:
C₉H₅Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00219834 CAS Number: 171850-29-6 |