Stampa…
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 72.7 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄
Peso molecolare: 206,16 g/mol
Punto di fusione: 264…266 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044720
CAS Number: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6