Stampa…
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3924-100G OR3924-25G
APOSOR3924-100GEA 43.5 EUR
APOSOR3924-100G APOSOR3924-25G
1-Benzhydrylazetidin-3-ol 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-ol
Formula: C₁₆H₁₇NO
Punto di fusione: 106…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205109
CAS Number: 18621-17-5
UN: 3259
ADR: 8,III