Stampa…
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
OR3923-1G OR3923-250MG
APOSOR3923-1GEA 80 EUR
APOSOR3923-1G APOSOR3923-250MG
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride 97%
5-Chlorobenzofurazan-4-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Peso molecolare: 253,06 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203878
CAS Number: 175203-78-8
UN: 3261
ADR: 8,III